1-(4'-Pentyl-1,1'-biphenyl-4-yl)ethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111300-5G OR111300-1G
APOSOR111300-5GEA 199 EUR
APOSOR111300-5G APOSOR111300-1G
1-(4'-Pentyl-1,1'-biphenyl-4-yl)ethanone
1-(4'-Pentyl-1,1'-biphenyl-4-yl)ethanone
Formule: C₁₉H₂₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00428365
CAS nummer: 59662-38-3