Dimethyl-2-(2-chloro-6-nitrophenyl)malonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111301-10G OR111301-5G
APOSOR111301-10GEA 0 EUR
APOSOR111301-10G APOSOR111301-5G
Dimethyl-2-(2-chloro-6-nitrophenyl)malonate
Dimethyl-2-(2-chloro-6-nitrophenyl)malonate
Formule: C₁₁H₁₀ClNO₆
MW: 287.66 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03787565
CAS nummer: 147124-36-5