6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR111308-250MG OR111308-500MG
APOSOR111308-250MGEA 22 EUR
APOSOR111308-250MG APOSOR111308-500MG
6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylic acid
6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylic acid
Formule: C₈H₆ClN₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08704709
CAS nummer: 14714-22-8