4,5,6,7-Tetrahydro-benzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111333-10G OR111333-1G OR111333-5G
APOSOR111333-10GEA 0 EUR
APOSOR111333-10G APOSOR111333-1G APOSOR111333-5G
4,5,6,7-Tetrahydro-benzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
Formule: C₉H₉ClOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04968788
CAS nummer: 65361-26-4