α-Iodo-4-nitrotoluene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR111344-1G OR111344-5G
APOSOR111344-1GEA 114 EUR
APOSOR111344-1G APOSOR111344-5G
α-Iodo-4-nitrotoluene
α-Iodo-4-nitrotoluene
Formule: C₇H₆INO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 3145-86-6