4-Bromo-N,N-dimethylaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11136-100G OR11136-500G
APOSOR11136-100GEA 0 EUR
APOSOR11136-100G APOSOR11136-500G
4-Bromo-N,N-dimethylaniline
4-Bromo-N,N-dimethylaniline
Formule: C₈H₁₀BrN
Kookpunt: 264 °C
Smeltpunt: 52…54 °C
Vlampunt: >113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000093
CAS nummer: 586-77-6
EINECS: 209-582-2