Bromomethyl methyl ether
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11138-25G OR11138-5G
APOSOR11138-25GEA 162 EUR
APOSOR11138-25G APOSOR11138-5G
Bromomethyl methyl ether
Bromomethyl methyl ether
Formule: C₂H₅BrO
Kookpunt: 27 °C
Smeltpunt: 87 °C
Dichtheid: 1,531 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000171
CAS nummer: 13057-17-5
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III