4-Bromo-2-nitrotoluene 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11140-100G OR11140-25G
APOSOR11140-100GEA 51.2 EUR
APOSOR11140-100G APOSOR11140-25G
4-Bromo-2-nitrotoluene 96%
4-Bromo-2-nitrotoluene
Formule: C₇H₆BrNO₂
Kookpunt: 130 °C/12mmHg
Smeltpunt: 45…48 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041243
CAS nummer: 60956-26-5
EINECS: 262-536-3