3,3-Dimethyl-1-butyne
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR11141-25G OR11141-100G OR11141-500G
APOSOR11141-25GEA 285 EUR
APOSOR11141-25G APOSOR11141-100G APOSOR11141-500G
3,3-Dimethyl-1-butyne
3,3-Dimethyl-1-butyne
Formule: C₆H₁₀
Kookpunt: 37…38 °C
Smeltpunt: –78 °C
Dichtheid: 0,671 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: –25 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00008852
CAS nummer: 917-92-0
EINECS: 213-035-3
UN: 3295
ADR: 3,II