6-Chloroquinoxaline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR11146-1G OR11146-25G OR11146-5G
APOSOR11146-1GEA 22 EUR
APOSOR11146-1G APOSOR11146-25G APOSOR11146-5G
6-Chloroquinoxaline
6-Chloroquinoxaline
Formule: C₈H₅ClN₂
Kookpunt: 117…119 °C
Smeltpunt: 61…65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00047594
CAS nummer: 5448-43-1