3,5-Dichloro-4-hydroxybenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2,6-Dichloro-4-(hydroxymethyl)phenol
OR111469-1G OR111469-250MG OR111469-500MG OR111469-2.5G
APOSOR111469-1GEA 461 EUR
APOSOR111469-1G APOSOR111469-250MG APOSOR111469-500MG APOSOR111469-2.5G
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzyl alcohol
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzyl alcohol
Formule: C₇H₆Cl₂O₂
MW: 193.03 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06202847
CAS nummer: 22002-17-1