6-Bromo-7-methylquinoxaline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR111498-1G OR111498-250MG
APOSOR111498-1GEA 950 EUR
APOSOR111498-1G APOSOR111498-250MG
6-Bromo-7-methylquinoxaline
6-Bromo-7-methylquinoxaline
Formule: C₉H₇BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16987756
CAS nummer: 646504-80-5