5,6-Dichloro-1H-1,3-benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR11150-1G
OR11150-250MG
APOSOR11150-1GEA
51.2
EUR
APOSOR11150-1G
APOSOR11150-250MG
5,6-Dichloro-1H-1,3-benzimidazole
5,6-Dichloro-1H-1,3-benzimidazole
Formule:
C₇H₄Cl₂N₂ Smeltpunt: 205…206 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00211325 CAS nummer: 6478-73-5 |