2-Bromo-1-methoxynaphthalene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR111505-100MG OR111505-1G OR111505-250MG
APOSOR111505-100MGEA 22 EUR
APOSOR111505-100MG APOSOR111505-1G APOSOR111505-250MG
2-Bromo-1-methoxynaphthalene
2-Bromo-1-methoxynaphthalene
Formule: C₁₁H₉BrO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17012354
CAS nummer: 62012-54-8