3-Chloro-1H-indazol-5-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111527-1G OR111527-250MG
APOSOR111527-1GEA 593 EUR
APOSOR111527-1G APOSOR111527-250MG
3-Chloro-1H-indazol-5-amine
3-Chloro-1H-indazol-5-amine
Formule: C₇H₆ClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07781654
CAS nummer: 41330-49-8