3-Amino-1-ethyl-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Ethyl-1H-pyrazol-3-amine
OR111552-10G OR111552-1G OR111552-5G
APOSOR111552-10GEA 577 EUR
APOSOR111552-10G APOSOR111552-1G APOSOR111552-5G
3-Amino-1-ethyl-1H-pyrazole
3-Amino-1-ethyl-1H-pyrazole
Formule: C₅H₉N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03422571
CAS nummer: 55361-49-4