Ethyl 3-amino-2,6-dichloroisonicotinate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 3-amino-2,6-dichloropyridine-4-carboxylate, Ethyl 3-amino-2,6-dichloroisonicotinate
OR111558-1G OR111558-5G
APOSOR111558-1GEA 39.5 EUR
APOSOR111558-1G APOSOR111558-5G
Ethyl 3-amino-2,6-dichloroisonicotinate
Ethyl-3-amino-2,6-dichloroisonicotinate
Formule: C₈H₈Cl₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16661134
CAS nummer: 458543-81-2