2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11157-25G OR11157-5G OR11157-100G
APOSOR11157-25GEA 58.4 EUR
APOSOR11157-25G APOSOR11157-5G APOSOR11157-100G
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone
Formule: C₆H₄O₄
Smeltpunt: 220 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001598
CAS nummer: 615-94-1