3,5-Dimethylbenzhydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111592-1G OR111592-5G
APOSOR111592-1GEA 87.6 EUR
APOSOR111592-1G APOSOR111592-5G
3,5-Dimethylbenzhydrazide
3,5-Dimethylbenzhydrazide
Formule: C₉H₁₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01993717
CAS nummer: 27389-49-7