3-Hydroxy-o-toluic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Hydroxy-2-methylbenzoic acid
OR11194-25G OR11194-100G
APOSOR11194-25GEA 22 EUR
APOSOR11194-25G APOSOR11194-100G
3-Hydroxy-o-toluic acid 99%
3-Hydroxy-o-toluic acid
Formule: C₈H₈O₃
Smeltpunt: 142…144 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00671541
CAS nummer: 603-80-5