3,5-Dichloro-4-pyridone-1-acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: [3,5-Dichloro-4-oxopyridin-1(4H)-yl]acetic acid
OR11204-250G OR11204-50G
APOSOR11204-250GEA 67.2 EUR
APOSOR11204-250G APOSOR11204-50G
3,5-Dichloro-4-pyridone-1-acetic acid
3,5-Dichloro-4-pyridone-1-acetic acid
Formule: C₇H₅Cl₂NO₃
Smeltpunt: 239…241 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02180547
CAS nummer: 56187-37-2