6-Nitro-o-toluidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 6-Nitro-2-methylaniline, 2-Amino-3-nitrotoluene, 2-Methyl-6-nitroaniline
OR11212-100G OR11212-10G OR11212-25G
APOSOR11212-100GEA 43.8 EUR
APOSOR11212-100G APOSOR11212-10G APOSOR11212-25G
6-Nitro-o-toluidine
6-Nitro-o-toluidine
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.15 g/mol
Smeltpunt: 93…96 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007744
CAS nummer: 570-24-1
EINECS: 209-329-6
UN: 2660
ADR: 6.1 III