3-Methyl-2-nitroanisole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Methoxy-2-nitrotoluene, 1-Methoxy-3-methyl-2-nitrobenzene, Methyl 2-nitro-m-tolyl ether
OR11213-10G OR11213-25G OR11213-5G
APOSOR11213-10GEA 32.2 EUR
APOSOR11213-10G APOSOR11213-25G APOSOR11213-5G
3-Methyl-2-nitroanisole 97%
3-Methyl-2-nitroanisole
Formule: C₈H₉NO₃
Kookpunt: 170 °C/35mmHg
Smeltpunt: 48…52 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007179
CAS nummer: 5345-42-6
EINECS: 226-295-8