1-Naphthyl isocyanate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Naphthylisocyanate
OR11220-100G OR11220-250G OR11220-25G
APOSOR11220-100GEA 78.9 EUR
APOSOR11220-100G APOSOR11220-250G APOSOR11220-25G
1-Naphthyl isocyanate
1-Naphthyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₁₁H₇NO
Kookpunt: 267 °C
Smeltpunt: 4 °C
Dichtheid: 1,177 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00003881
CAS nummer: 86-84-0
EINECS: 201-703-7
UN: 2206
ADR: 6.1,III