3-Nitrobenzenesulphonyl chloride 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
OR11222-25G OR11222-5G OR11222-500G
APOSOR11222-25GEA 125 EUR
APOSOR11222-25G APOSOR11222-5G APOSOR11222-500G
3-Nitrobenzenesulphonyl chloride 96%
3-Nitrobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₄ClNO₄S
Smeltpunt: 61…62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007435
CAS nummer: 121-51-7
EINECS: 204-476-2
UN: 3261
ADR: 8,II