2-Nitroterephthalic acid 1-methyl ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11224-25G OR11224-5G
APOSOR11224-25GEA 0 EUR
APOSOR11224-25G APOSOR11224-5G
2-Nitroterephthalic acid 1-methyl ester 95%
2-Nitroterephthalic acid 1-methyl ester
Formule: C₉H₇NO₆
Smeltpunt: 176…178 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00024510
CAS nummer: 35092-89-8