4-Nitrophenyl chloroformate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR11227-100G OR11227-25G OR11227-5G
APOSOR11227-100GEA 73 EUR
APOSOR11227-100G APOSOR11227-25G APOSOR11227-5G
4-Nitrophenyl chloroformate
4-Nitrophenyl chloroformate
Formule: C₇H₄ClNO₄
Kookpunt: 159…162 °C/19mmHg
Smeltpunt: 77…79 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00007321
CAS nummer: 7693-46-1
EINECS: 231-706-9
UN: 3261
ADR: 8,II