2-Acetyl-1-naphthol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR1123-100G OR1123-25G
APOSOR1123-100GEA 314 EUR
APOSOR1123-100G APOSOR1123-25G
2-Acetyl-1-naphthol
2-Acetyl-1-naphthol
Formule: C₁₂H₁₀O₂
Smeltpunt: 98…100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003963
CAS nummer: 711-79-5