2-(Chloromethyl)-3,4-dimethoxypyridine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR11230-100G OR11230-25G
APOSOR11230-100GEA 23.4 EUR
APOSOR11230-100G APOSOR11230-25G
2-(Chloromethyl)-3,4-dimethoxypyridine hydrochloride
2-(Chloromethyl)-3,4-dimethoxypyridine hydrochloride
Formule: C₈H₁₀ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02181083
CAS nummer: 72830-09-2
EINECS: 416-440-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III