Bis(4-methoxyphenyl)disulphide 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1,2-Bis(4-methoxyphenyl)disulphane
OR11235-1G OR11235-25G OR11235-5G
APOSOR11235-1GEA 22 EUR
APOSOR11235-1G APOSOR11235-25G APOSOR11235-5G
Bis(4-methoxyphenyl)disulphide 99%
Bis(4-methoxyphenyl)disulphide
Formule: C₁₄H₁₄O₂S₂
MW: 278.4 g/mol
Kookpunt: 200 °C/3mmHg
Smeltpunt: 40…45 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041358
CAS nummer: 5335-87-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS III