Trithiocyanuric acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11248-100G OR11248-500G
APOSOR11248-100GEA 58.4 EUR
APOSOR11248-100G APOSOR11248-500G
Trithiocyanuric acid 98%
Trithiocyanuric acid
Formule: C₃H₃N₃S₃
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006052
CAS nummer: 638-16-4