5-Cyano-2-thiopheneboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR11252-1G OR11252-5G OR11252-10G
APOSOR11252-1GEA 26.3 EUR
APOSOR11252-1G APOSOR11252-5G APOSOR11252-10G
5-Cyano-2-thiopheneboronic acid 97%
5-Cyano-2-thiopheneboronic acid
Formule: C₅H₄BNO₂S
Smeltpunt: 125…128 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02094029
CAS nummer: 305832-67-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III