6-Chloropurine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11255-100G OR11255-25G OR11255-500G
APOSOR11255-100GEA 35.1 EUR
APOSOR11255-100G APOSOR11255-25G APOSOR11255-500G
6-Chloropurine 97%
6-Chloropurine
Formule: C₅H₃ClN₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075825
CAS nummer: 87-42-3
EINECS: 201-745-6