6-Benzylaminopurine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11257-100G OR11257-25G OR11257-5G
APOSOR11257-100GEA 51.2 EUR
APOSOR11257-100G APOSOR11257-25G APOSOR11257-5G
6-Benzylaminopurine
6-Benzylaminopurine
Formule: C₁₂H₁₁N₅
Smeltpunt: 229…233 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005572
CAS nummer: 1214-39-7
EINECS: 214-927-5