N-(9H-Purin-6-yl)benzamide 94%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11259-25G OR11259-5G
APOSOR11259-25GEA 30.8 EUR
APOSOR11259-25G APOSOR11259-5G
N-(9H-Purin-6-yl)benzamide 94%
N-(9H-Purin-6-yl)benzamide
Formule: C₁₂H₉N₅O
Smeltpunt: 241…244 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00443632
CAS nummer: 4005-49-6