(1-Naphthoxy)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11263-100G OR11263-25G
APOSOR11263-100GEA 554 EUR
APOSOR11263-100G APOSOR11263-25G
(1-Naphthoxy)acetic acid 98%
(1-Naphthoxy)acetic acid
Formule: C₁₂H₁₀O₃
Smeltpunt: 193…197 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003927
CAS nummer: 2976-75-2
EINECS: 221-023-4