Pyrogallol 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11265-100G OR11265-1KG OR11265-500G
APOSOR11265-100GEA 22 EUR
APOSOR11265-100G APOSOR11265-1KG APOSOR11265-500G
Pyrogallol 98+%
Pyrogallol
Formule: C₆H₆O₃
Kookpunt: 309 °C
Smeltpunt: 131…135 °C
Dichtheid: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002192
CAS nummer: 87-66-1
EINECS: 201-762-9