ω-Bromo-2-hydroxyacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Hydroxyphenacyl bromide, 2-Bromo-1-(2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(2-hydroxyphenyl)ethanone, α-Bromo-2-hydroxyacetophenone, 2-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
OR11268-25G OR11268-5G OR11268-100G
APOSOR11268-25GEA 178 EUR
APOSOR11268-25G APOSOR11268-5G APOSOR11268-100G
ω-Bromo-2-hydroxyacetophenone
ω-Bromo-2-hydroxyacetophenone
Formule: C₈H₇BrO₂
Smeltpunt: 44…48 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01727570
CAS nummer: 2491-36-3
UN: 3263
ADR: 8,II