2-Bromo-1-(o-tolyl)ethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11269-1G OR11269-5G OR11269-25G
APOSOR11269-1GEA 36.6 EUR
APOSOR11269-1G APOSOR11269-5G APOSOR11269-25G
2-Bromo-1-(o-tolyl)ethanone
2-Bromo-1-(o-tolyl)ethanone
Formule: C₉H₉BrO
Kookpunt: 82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038955
CAS nummer: 51012-65-8