2'-Methylacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: o-Methylacetophenone, Methyl o-tolyl ketone, 1-(o-Tolyl)ethanone
OR11271-100G OR11271-25G OR11271-500G
APOSOR11271-100GEA 33.7 EUR
APOSOR11271-100G APOSOR11271-25G APOSOR11271-500G
2'-Methylacetophenone
2'-Methylacetophenone
Formule: C₉H₁₀O
MW: 134.18 g/mol
Kookpunt: 214 °C
Dichtheid: 1.026 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 75 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008734
CAS nummer: 577-16-2
EINECS: 209-408-5