2,6-Xylidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Amino-m-xylene, 2,6-Dimethylaniline
OR11273-1KG OR11273-500G
APOSOR11273-1KGEA 87.6 EUR
APOSOR11273-1KG APOSOR11273-500G
2,6-Xylidine
2,6-Xylidine
Formule: C₈H₁₁N
Kookpunt: 214 °C/739mmHg
Smeltpunt: 44540 °C
Dichtheid: 0,984 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 91 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007747
CAS nummer: 87-62-7
EINECS: 201-758-7
UN: 1711
ADR: 6.1,II