3'-Hydroxyacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11287-100G OR11287-25G
APOSOR11287-100GEA 38 EUR
APOSOR11287-100G APOSOR11287-25G
3'-Hydroxyacetophenone
3'-Hydroxyacetophenone
Formule: C₈H₈O₂
Smeltpunt: 95…95 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002298
CAS nummer: 121-71-1
EINECS: 204-494-0