2-Amino-4,6-dichloropyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4,6-Dichloropyrimidin-2-ylamine
OR11290-100G OR11290-25G OR11290-500G
APOSOR11290-100GEA 24.9 EUR
APOSOR11290-100G APOSOR11290-25G APOSOR11290-500G
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine 95%
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Formule: C₄H₃Cl₂N₃
MW: 163.99 g/mol
Smeltpunt: 218…222 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006090
CAS nummer: 56-05-3
EINECS: 200-253-9