3',5'-Dimethoxyacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11298-1G OR11298-5G
APOSOR11298-1GEA 38 EUR
APOSOR11298-1G APOSOR11298-5G
3',5'-Dimethoxyacetophenone 98%
3',5'-Dimethoxyacetophenone
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Kookpunt: 290…291 °C
Smeltpunt: 33…41 °C
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008739
CAS nummer: 39151-19-4
EINECS: 254-322-3