3,5-Dimethoxybenzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-(Bromomethyl)-3,5-dimethoxybenzene
OR11305-1G OR11305-25G OR11305-5G
APOSOR11305-1GEA 22 EUR
APOSOR11305-1G APOSOR11305-25G APOSOR11305-5G
3,5-Dimethoxybenzyl bromide 97%
3,5-Dimethoxybenzyl bromide
Formule: C₉H₁₁BrO₂
Smeltpunt: 69…70 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01321368
CAS nummer: 877-88-3
UN: 3261
ADR: 8,II