(6-Chloro-3-pyridinyl)methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11307-100G OR11307-25G OR11307-5G
APOSOR11307-100GEA 137 EUR
APOSOR11307-100G APOSOR11307-25G APOSOR11307-5G
(6-Chloro-3-pyridinyl)methanol
(6-Chloro-3-pyridinyl)methanol
Formule: C₆H₆ClNO
Kookpunt: 120 °C/0,4mmHg
Smeltpunt: 46…49 °C
Dichtheid: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01075226
CAS nummer: 21543-49-7