5-Bromo-2-hydroxybenzophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1131-5G OR1131-25G
APOSOR1131-5GEA 232 EUR
APOSOR1131-5G APOSOR1131-25G
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone
Formule: C₁₃H₉BrO₂
MW: 277.11 g/mol
Smeltpunt: 108…111 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00525062
CAS nummer: 55082-33-2