6-Propyl-2-thiouracil 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Propylthiouracil, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-propylpyrimidine, 4-Propyl-2-thiouracil, 6-Propyl-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one
OR11311-100G OR11311-25G
APOSOR11311-100GEA 0 EUR
APOSOR11311-100G APOSOR11311-25G
6-Propyl-2-thiouracil 97+%
6-Propyl-2-thiouracil
Formule: C₇H₁₀N₂OS
Smeltpunt: 218…220 °C
Vlampunt: 300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006041
CAS nummer: 51-52-5
EINECS: 200-103-2