3-Methoxy-4-methylbenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11329-5G OR11329-10G OR11329-1G
APOSOR11329-5GEA 35.1 EUR
APOSOR11329-5G APOSOR11329-10G APOSOR11329-1G
3-Methoxy-4-methylbenzaldehyde
3-Methoxy-4-methylbenzaldehyde
Formule: C9H10O2
MW: 150.1700 g/mol
Smeltpunt: 40…42 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114050
CAS nummer: 24973-22-6