5-Pyrimidinecarbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11333-5G OR11333-1G
APOSOR11333-5GEA 172 EUR
APOSOR11333-5G APOSOR11333-1G
5-Pyrimidinecarbonitrile
5-Pyrimidinecarbonitrile
Formule: C₅H₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00235052
CAS nummer: 40805-79-6